1-(3-Nitrophenyl)piperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35124G1
AS35124G5
ACTIAS35124G1EA
0
CHF
ACTIAS35124G1
ACTIAS35124G5
1-(3-Nitrophenyl)piperazin
1-(3-Nitrophenyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₃N₃O₂ |
CAS-Nummer:
54054-85-2 |