4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
AS35910G1
AS35910G5
ACTIAS35910G1EA
0
CHF
ACTIAS35910G1
ACTIAS35910G5
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ |
MDL Number:
MFCD00143203 CAS-Nummer: 1481-27-2 |