2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
AS24060G100
AS24060G25
ACTIAS24060G100EA
0
CHF
ACTIAS24060G100
ACTIAS24060G25
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 154 °C (20 mmHg) Melting Pt: 51 °C Dichte: 1,1604 g/cm³ (40 °C) |
MDL Number:
MFCD00008730 CAS-Nummer: 552-41-0 EINECS: 209-012-2 |