5-Methoxy-2-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35369G1 AS35369G10 AS35369G5
ACTIAS35369G1EA 0 CHF
ACTIAS35369G1 ACTIAS35369G10 ACTIAS35369G5
5-Methoxy-2-nitrophenol
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Melting Pt: 95 °C
MDL Number: MFCD00100932
CAS-Nummer: 704-14-3