2-Methoxy-4-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21371G100
AS21371G25
ACTIAS21371G100EA
156
CHF
ACTIAS21371G100
ACTIAS21371G25
2-Methoxy-4-nitrophenol
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formel:
C₇H₇NO₄ Melting Pt: 103…104 °C |
MDL Number:
MFCD00012143 CAS-Nummer: 3251-56-7 EINECS: 221-839-0 |