4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
AS35100G1
AS35100G5
ACTIAS35100G1EA
0
CHF
ACTIAS35100G1
ACTIAS35100G5
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃NO MW: 211.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153102 CAS-Nummer: 175205-77-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |