4-Brom-2-methoxyphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
AS21334G25 AS21334G5
ACTIAS21334G25EA 73 CHF
ACTIAS21334G25 ACTIAS21334G5
4-Brom-2-methoxyphenol
4-Brom-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
MW: 203,04 g/mol
MDL Number: MFCD00051937
CAS-Nummer: 7368-78-7