4-Brom-3-methoxyphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35244G1
AS35244G5
ACTIAS35244G1EA
0
CHF
ACTIAS35244G1
ACTIAS35244G5
4-Brom-3-methoxyphenol
4-Brom-3-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ MW: 203.04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00029748 CAS-Nummer: 102127-34-4 |