2-Brom-4-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22589G1 AS22589G25 AS22589G5
ACTIAS22589G1EA 0 CHF
ACTIAS22589G1 ACTIAS22589G25 ACTIAS22589G5
2-Brom-4-nitrophenol
2-Brom-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
MDL Number: MFCD06656567
CAS-Nummer: 5847-59-6