tert-Butylcarbamat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Carbamic acid tert-butyl ester
AS23105G25 AS23105G100 AS23105G5
ACTIAS23105G25EA 0 CHF
ACTIAS23105G25 ACTIAS23105G100 ACTIAS23105G5
tert-Butylcarbamat
tert-Butylcarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00007962
CAS-Nummer: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3