(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
AS20183G100 AS20183G25
ACTIAS20183G100EA 0 CHF
ACTIAS20183G100 ACTIAS20183G25
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
MW: 110,54 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135169
CAS-Nummer: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1,III