2-Chlor-3-methylthiophen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25242G100
AS25242G25
ACTIAS25242G100EA
262
CHF
ACTIAS25242G100
ACTIAS25242G25
2-Chlor-3-methylthiophen
2-Chloro-3-methylthiophene
Formel:
C₅H₅ClS MW: 132,61 g/mol Siedepunkt: 153…157 °C (1013 hPa) Dichte: 1,2281 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00130083 CAS-Nummer: 14345-97-2 EINECS: 238-296-0 |