2-Brom-5-methylthiophen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
AS20197G100
AS20197G25
ACTIAS20197G100EA
126
CHF
ACTIAS20197G100
ACTIAS20197G25
2-Brom-5-methylthiophen
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS MW: 177,06 g/mol Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa) Melting Pt: 58 °C Dichte: 1,5529 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00130103 CAS-Nummer: 765-58-2 EINECS: 212-151-1 |