2-Brom-3-methylthiophen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21329G100 AS21329G25
ACTIAS21329G100EA 0 CHF
ACTIAS21329G100 ACTIAS21329G25
2-Brom-3-methylthiophen
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 14…16 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.5844 g/cm³ (17.5 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00059741
CAS-Nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III