2-Acetyl-1-methylpyrrol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
AS22044G100
AS22044G25
ACTIAS22044G100EA
0
CHF
ACTIAS22044G100
ACTIAS22044G25
2-Acetyl-1-methylpyrrol
2-Acetyl-1-methylpyrrol
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Dichte: 1,0445 g/cm³ (15 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003089 CAS-Nummer: 932-16-1 EINECS: 213-247-6 |