2-(2-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
AS23118G100 AS23118G25
ACTIAS23118G100EA 226 CHF
ACTIAS23118G100 ACTIAS23118G25
2-(2-Aminoethyl)pyridin
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C (0.03 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1