2-Fluornicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
AS21307G25
AS21307G5
ACTIAS21307G25EA
81
CHF
ACTIAS21307G25
ACTIAS21307G5
2-Fluornicotinsäure
2-Fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ MW: 141,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040744 CAS-Nummer: 393-55-5 EINECS: 206-888-8 |