2-Aminonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
AS20032G100 AS20032G25
ACTIAS20032G100EA 0 CHF
ACTIAS20032G100 ACTIAS20032G25
2-Aminonicotinsäure
2-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Melting Pt: 297
Dichte: 1.545 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006318
CAS-Nummer: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3