2,5-Dichlornicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22712G1 AS22712G25 AS22712G5
ACTIAS22712G1EA 0 CHF
ACTIAS22712G1 ACTIAS22712G25 ACTIAS22712G5
2,5-Dichlornicotinsäure
2,5-Dichlornicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD01861979
CAS-Nummer: 59782-85-3