2-Amino-5-bromnicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20590G100
AS20590G25
AS20590G5
ACTIAS20590G100EA
0
CHF
ACTIAS20590G100
ACTIAS20590G25
ACTIAS20590G5
2-Amino-5-bromnicotinsäure
2-Amino-5-bromnicotinsäure
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD01860227 CAS-Nummer: 52833-94-0 |