5-Brom-2-chlornicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20413G100 AS20413G25
ACTIAS20413G100EA 0 CHF
ACTIAS20413G100 ACTIAS20413G25
5-Brom-2-chlornicotinsäure
5-Brom-2-chlornicotinsäure
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MDL Number: MFCD03844847
CAS-Nummer: 29241-65-4