Aluminiumoxid neutral, Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
0540-01EA 306 CHF
0540-01 0540-05
Aluminiumoxid neutral, Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Aluminiumoxid neutral
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
pH of 5% Slurry at 20°C 6.0 - 7.5
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0