Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS23553G5 AS23553G1
ACTIAS23553G5EA 0 CHF
ACTIAS23553G5 ACTIAS23553G1
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Formel: Cl₄K₂Pt
Siedepunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 265 °C
Dichte: 3.38 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855