2-Brom-9-fluorenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
AS21480G100 AS21480G25 AS21480G5
ACTIAS21480G100EA 0 CHF
ACTIAS21480G100 ACTIAS21480G25 ACTIAS21480G5
2-Brom-9-fluorenon
2-Brom-9-fluorenon
Formel: C₁₃H₇BrO
MW: 259,1 g/mol
MDL Number: MFCD00010789
CAS-Nummer: 3096-56-8