2,7-Dibrom-9-fluorenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
AS21479G100
AS21479G25
ACTIAS21479G100EA
146
CHF
ACTIAS21479G100
ACTIAS21479G25
2,7-Dibrom-9-fluorenon
2,7-Dibrom-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₆Br₂O MW: 338 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010790 CAS-Nummer: 14348-75-5 |