4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
AS21468G25
AS21468G5
ACTIAS21468G25EA
0
CHF
ACTIAS21468G25
ACTIAS21468G5
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Formel:
C₈H₁₂O MW: 124.18 g/mol Siedepunkt: 27.5 °C (0.2 mmHg) Dichte: 0.93…0.935 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009695 CAS-Nummer: 1073-13-8 |