3,4-Dimethylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)-o-xylene, (3,4-Dimethylphenyl)methanol
AS21986G25
AS21986G5
ACTIAS21986G25EA
162
CHF
ACTIAS21986G25
ACTIAS21986G5
3,4-Dimethylbenzylalkohol
3,4-Dimethylbenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O MW: 136.19 g/mol Siedepunkt: 218 Melting Pt: 63 |
MDL Number:
MFCD00004647 CAS-Nummer: 6966-10-5 EINECS: 230-175-0 |