2,3-Dimethylbenzylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20506G25 AS20506G5
ACTIAS20506G25EA 0 CHF
ACTIAS20506G25 ACTIAS20506G5
2,3-Dimethylbenzylamin
2,3-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
MDL Number: MFCD00052680
CAS-Nummer: 51586-20-0