3-Hydroxybenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
AS22371G100
AS22371G25
ACTIAS22371G100EA
0
CHF
ACTIAS22371G100
ACTIAS22371G25
3-Hydroxybenzylalkohol
3-Hydroxybenzylalkohol
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 86…87 °C (0.001 mmHg) Melting Pt: 70 °C Dichte: 1.161 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00004643 CAS-Nummer: 620-24-6 EINECS: 210-633-6 |