3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)anisole, 5-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, (3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)methanol
AS22370G100
AS22370G25
ACTIAS22370G100EA
299
CHF
ACTIAS22370G100
ACTIAS22370G25
3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004644 CAS-Nummer: 4383-06-6 EINECS: 224-489-7 |