3-Aminobenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
AS24459G100 AS24459G25
ACTIAS24459G100EA 107 CHF
ACTIAS24459G100 ACTIAS24459G25
3-Aminobenzylalkohol
3-Aminobenzyl alcohol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…93 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007817
CAS-Nummer: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8