4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23514G100
AS23514G25
ACTIAS23514G100EA
0
CHF
ACTIAS23514G100
ACTIAS23514G25
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ MW: 192.14 g/mol Siedepunkt: 53…54 °C (0.5 mmHg) Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00036029 CAS-Nummer: 1736-74-9 |