4-Fluor-3-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33990G10
AS33990G100
ACTIAS33990G10EA
0
CHF
ACTIAS33990G10
ACTIAS33990G100
4-Fluor-3-nitrotoluol
4-Fluor-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆FNO₂ |
MDL Number:
MFCD00007060 CAS-Nummer: 446-11-7 |