5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35667G1
AS35667G5
ACTIAS35667G1EA
0
CHF
ACTIAS35667G1
ACTIAS35667G5
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00236641 CAS-Nummer: 328-68-7 |