α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24893G100 AS24893G25
ACTIAS24893G100EA 0 CHF
ACTIAS24893G100 ACTIAS24893G25
α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluylsäure
α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
MDL Number: MFCD00061293
CAS-Nummer: 161622-05-5