(3-Fluorphenyl)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
AS24934G100
AS24934G25
ACTIAS24934G100EA
262
CHF
ACTIAS24934G100
ACTIAS24934G25
(3-Fluorphenyl)acetonitril
(3-Fluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa) Dichte: 1.14058 g/cm³ (15 °C) |
MDL Number:
MFCD00001907 CAS-Nummer: 501-00-8 EINECS: 207-918-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |