(3,4-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
AS24907G100
AS24907G25
AS24907G5
ACTIAS24907G100EA
0
CHF
ACTIAS24907G100
ACTIAS24907G25
ACTIAS24907G5
(3,4-Difluorphenyl)acetonitril
(3,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₅F₂N MW: 153.13 g/mol Siedepunkt: 110…120 °C (13 mmHg) Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009974 CAS-Nummer: 658-99-1 EINECS: 211-528-8 UN: 3276 ADR: 6.1 III |