4-Methoxy-m-toluylsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20537G25 AS20537G5
ACTIAS20537G25EA 232 CHF
ACTIAS20537G25 ACTIAS20537G5
4-Methoxy-m-toluylsäure
4-Methoxy-m-toluylsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
MDL Number: MFCD00270114
CAS-Nummer: 6880-04-2