4-Methyl-m-anissäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
AS22001G100
AS22001G25
ACTIAS22001G100EA
101
CHF
ACTIAS22001G100
ACTIAS22001G25
4-Methyl-m-anissäure
4-Methyl-m-anissäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002566 CAS-Nummer: 7151-68-0 EINECS: 230-486-1 |