3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
AS35108G1
AS35108G10
AS35108G5
ACTIAS35108G1EA
0
CHF
ACTIAS35108G1
ACTIAS35108G10
ACTIAS35108G5
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224,57 g/mol |
MDL Number:
MFCD04115846 CAS-Nummer: 53985-49-2 |