ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Achtung
Synonyms: 2-Brom-4'-methoxyacetophenon4-Methoxyphenacylbromid2-Brom-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-onα-Brom-4-methoxyacetophenonBrommethyl-p-methoxyphenylketon
ACTIAS20105G25EA 0 CHF
ACTIAS20105G25 ACTIAS20105G100
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67…70 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000201
CAS-Nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II