(3-Bromphenyl)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Bromobenzyl cyanide
AS20149G100 AS20149G25
ACTIAS20149G100EA 0 CHF
ACTIAS20149G100 ACTIAS20149G25
(3-Bromphenyl)acetonitril
(3-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Siedepunkt: 286
Melting Pt: 27…28 °C
MDL Number: MFCD00001906
CAS-Nummer: 31938-07-5
EINECS: 250-867-6
UN: 3449
ADR: 6.1 I