ω-Brom-3-chloracetophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-3'-chloroacetophenone, Bromomethyl m-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)ethanone, 3-Chlorophenacyl bromide, α-Bromo-3-chloroacetophenone
AS21227G25
AS21227G5
ACTIAS21227G25EA
320
CHF
ACTIAS21227G25
ACTIAS21227G5
ω-Brom-3-chloracetophenon
ω-Brom-3-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00792669 CAS-Nummer: 41011-01-2 |