1-Brom-4-hexylbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(4-Bromophenyl)hexane
AS24112G100
AS24112G25
ACTIAS24112G100EA
0
CHF
ACTIAS24112G100
ACTIAS24112G25
1-Brom-4-hexylbenzol
1-Brom-4-hexylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₇Br MW: 241.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00061114 CAS-Nummer: 23703-22-2 |