3-Ethinylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
AS20231G100 AS20231G25
ACTIAS20231G100EA 0 CHF
ACTIAS20231G100 ACTIAS20231G25
3-Ethinylanilin
3-Ethinylanilin
Formel: C₈H₇N
Siedepunkt: 50 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 27 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00014779
CAS-Nummer: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6