1-Fluor-2-ethinylbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
AS25348G1 AS25348G25 AS25348G5
ACTIAS25348G1EA 0 CHF
ACTIAS25348G1 ACTIAS25348G25 ACTIAS25348G5
1-Fluor-2-ethinylbenzol
1-Fluor-2-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00799540
CAS-Nummer: 766-49-4