(2-Aminoethoxy)benzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21360G25
AS21360G5
ACTIAS21360G25EA
116
CHF
ACTIAS21360G25
ACTIAS21360G5
(2-Aminoethoxy)benzol
(2-Aminoethoxy)benzol
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂NH₂ MW: 137,18 g/mol Siedepunkt: 228…229 °C (1013 hPa) Dichte: 1,048 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00052975 CAS-Nummer: 1758-46-9 EINECS: 217-153-6 |