Methyl-4-iodbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
AS22321G100 AS22321G25
ACTIAS22321G100EA 277 CHF
ACTIAS22321G100 ACTIAS22321G25
Methyl-4-iodbenzoat
Methyl-4-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 112 °C
Dichte: 2,02 g/cm³ (10 °C)
MDL Number: MFCD00016353
CAS-Nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1