p,α,α,α-Tetrafluoranisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene
AS25342G100 AS25342G25
ACTIAS25342G100EA 167 CHF
ACTIAS25342G100 ACTIAS25342G25
p,α,α,α-Tetrafluoranisol
p,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.323 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040835
CAS-Nummer: 352-67-0
EINECS: 206-523-2