1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
AS24740G100 AS24740G25
ACTIAS24740G100EA 112 CHF
ACTIAS24740G100 ACTIAS24740G25
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1-Nitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11 g/mol
MDL Number: MFCD00040302
CAS-Nummer: 713-65-5